Learn More
2-metil-6,7-dihidro-5H-ciclopentapirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine |
| CAS | 23747-46-8 |
| Fórmula molecular | C8H10N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta-[b]-pyrazine, 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2/c1-6-5-9-7-3-2-4-8(7)10-6/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | N=1C=C(N=C2C1CCC2)C |
| Peso molecular (g/mol) | 134.18 |