Learn More
Clorhidrato de 2-metil-6-[(3-metoxifenil)etinil]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-6-(phenylethynyl)pyridine, Hydrochloride |
| CAS | 823198-78-3 |
| Fórmula molecular | C15H14ClNO |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 2-[(3-Methoxyphenyl)ethynyl]-6-methylpyridine Hydrochloride, M-MPEP Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO.ClH/c1-12-5-3-7-14(16-12)10-9-13-6-4-8-15(11-13)17-2;/h3-8,11H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cccc(c1)C#Cc2cccc(C)n2 |
| Peso molecular (g/mol) | 259.73 |