Learn More
2-metil-5H-dibenzazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5H-dibenzazepine |
| CAS | 70401-31-9 |
| Fórmula molecular | C15H13N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-5H-dibenz[B,F] Azepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)16-15/h2-10,16H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-11H-benzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1048 |