Learn More
2-Metil-5-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425566 5 g 5 g
11415566 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25449-96-1
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.154
Número MDL MFCD00134580
Clave InChI BCLCKENDTZITFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-methylbenzotrifluoride, 2-methyl-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 2-methyl-5-trifluoromethyl phenylamine, pubchem4494, intermediates-zcf02681, acmc-209gk1, 5-trifluoromethyl-o-toluidine, 5-trifluoromethyl-2-methylaniline
PubChem CID 2735933
Nombre IUPAC 2-Metil-5-(trifluorometil)anilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 36°C to 40°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.16
Porcentaje de pureza 98%