Learn More
2-Metil-5-(trifluorometoxi)bencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496647 1 g 1 g
15406657 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-87-6
Fórmula molecular C9H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD22201056
Clave InChI HUHITEUBBNSNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzylamine, 2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-2-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 86277657
Nombre IUPAC [2-metil-5-(trifluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES CC1=C(CN)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN3267
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 96%