Learn More
Ácido 2-metil-5-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457017 5 g 5 g
15447017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34102.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 195622-41-4
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD18399742
Clave InChI IBHIJPBIQCIAES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 58839058
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 87°C to 89°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino