Learn More
Ácido 2-metil-5-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid |
| Punto de fusión | 87°C to 89°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Polvo cristalino |