Learn More
2-Metil-5-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406197 1 g 1 g
15416197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33377.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933674-93-2
Fórmula molecular C8H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 191.153
Número MDL MFCD07777196
Clave InChI WSUXTASOGISSKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-5-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-methyl-5-trifluoromethyloxy aniline
PubChem CID 26596657
Nombre IUPAC 2-metil-5-(trifluorometoxi)anilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 97%