Learn More
Isocianato de 2-metil-5-fenil-3-furilo, Maybridge
Código de producto. 10767804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10767804 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10225762 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10577844 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10767804 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14906CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 568577-82-2
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Clave InChI LVNIEPBRJLDJHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate, 2-methyl-5-phenyl-3-furylisocyanate, 2-methyl-5-phenylfuran-3-isocyanate, 3-isocyanato-2-methyl-5-phenyl-furan
PubChem CID 2795315
Nombre IUPAC 3-isocianato-2-metil-5-fenilfurano
SMILES CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%