Learn More
Ácido 2-metil-5-fenil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410067 1 g 1 g
11420067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20988.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    71.65€ / 1 g
    Ahorro 7.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108124-17-0 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108124-17-0
Fórmula molecular C12H9O3
Peso molecular (g/mol) 201.20
Número MDL MFCD00221070
Clave InChI VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Punto de fusión 181°C to 184°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-fenilfurano-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%