Learn More
Ácido 2-metil-5-fenil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10522852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522852 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10512852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14901EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 108124-17-0
Fórmula molecular C12H9O3
Peso molecular (g/mol) 201.20
Número MDL MFCD00221070
Clave InChI VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-fenilfurano-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%