Learn More
Ácido 2-metil-5-fenil-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10512852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10522852 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14901DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 108124-17-0
Fórmula molecular C12H9O3
Peso molecular (g/mol) 201.20
Número MDL MFCD00221070
Clave InChI VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-fenilfurano-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%