Learn More
2-Metil-5-fenil-3-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10293062 250 mg 250 miligramos
10511702 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10293062 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14904CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 321309-42-6
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD02681964
Clave InChI QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795313
Nombre IUPAC 2-metil-5-fenilfurano-3-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%