Learn More
2-Metil-5-oxo-1-propionato de ciclopentenilo, TRC
Código de producto. 30478903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478903 100 mg 100 miligramos
30469585 500 mg 500 miligramos
30476014 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325863100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-55-8
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.18
Nombre IUPAC (2-metil-5-oxociclopenteno-1-il) propanoato
SMILES CCC(=O)OC1=C(C)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Propionate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-3-8(11)12-9-6(2)4-5-7(9)10/h3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786