Learn More
2-Metil-5-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438318 25 g 25 g
15428318 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61750.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21203-68-9 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Methyl-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metil-5-nitropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21203-68-9
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD04114179
Clave InChI USZINSZJSVMICC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-methyl-5-nitro, 5-nitro-2-methylpyridine, 2-methyl-5-nitro-pyridine, pubchem6699, acmc-1cewl, 2-methyl-5-nitro pyridine, ksc494i9p, abbypharma ap-15-5036
PubChem CID 2794552
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitropiridina
SMILES CC1=NC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitropyridine
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido