Learn More
2-metil-5-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5-nitrophenol |
| CAS | 5428-54-6 |
| Fórmula molecular | C7H7NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-4-nitrotoluene, 5-Nitro-2-cresol, 5-Nitro-2-methylphenol, 5-Nitro-o-cresol, 5-Nitro-o-methylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-Metil-5-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0426 |