Learn More
2-Metil-5-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11414457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414457 5 g 5 g
11424457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20472.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5428-54-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00043909
Clave InChI UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-o-cresol, 5-nitro-2-cresol, phenol, 2-methyl-5-nitro, 2-hydroxy-4-nitrotoluene, o-cresol, 5-nitro, 5-nitro-2-methylphenol, 2-methy-5-nitrophenol, 2-methyl-5-nitro phenol, 2-methyl-5-nitro-phenol, 4-nitro-2-hydroxytoluene
PubChem CID 93576
Nombre IUPAC 2-Metil-5-nitrofenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrophenol
Punto de fusión 116°C to 120°C
Punto de ebullición 180°C (15 mmHg)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2446
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%