Learn More
2-Metil-5-nitroimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-nitroimidazole |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-5-nitro-, 1H-Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-methyl-4(or 5)-nitro- (7CI), Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, L 581490, Menidazole, RP 8532 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6) |
| Peso molecular (g/mol) | 127.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0382 |
| Porcentaje de pureza | >95% |