Learn More
2-Metil-5-nitroimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764651 250 g Frasco de plástico 250 g
10113450 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159472500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88054-22-2 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88054-22-2
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00005191
Clave InChI FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitro-1H-imidazol
SMILES CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitroimidazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 252°C to 254°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 23, I, 23
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo