Learn More
Ácido 2-metil-5-nitroimidazol-1-acético, TRC
Código de producto. 30482959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482959 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30482959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33042025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Fórmula molecular C6 H7 N3 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo THIQ-3-ol isomer, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol (1S,4R)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 185.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0437