Learn More
2-Metil-5-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442349 5 g 5 g
15432349 1 g 1 g
15452349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64924.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89976-12-5 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89976-12-5
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.136
Número MDL MFCD01631684
Clave InChI SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
PubChem CID 2775447
Nombre IUPAC 1-metil-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2506013
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido