Learn More
2-metil-5-nitrobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 39272-00-9 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO3/c1-10-7-8-12(15(17)18)9-13(10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2-metil-5-nitrofenil)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0739 |