Learn More
Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30466152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466152 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30466152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3236855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-52-6
Fórmula molecular C8 H7 N O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzoic acid','2-methyl-5-nitro-, o-Toluic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-6-methylbenzoic acid, 5-Nitro-2-methylbenzoic acid, 5-Nitro-o-toluic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(9(12)13)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0375
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.