Learn More
Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30464576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464576 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30464576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32368510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-52-6
Fórmula molecular C8 H7 N O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzoic acid','2-methyl-5-nitro-, o-Toluic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-6-methylbenzoic acid, 5-Nitro-2-methylbenzoic acid, 5-Nitro-o-toluic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(9(12)13)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 181.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0375