Learn More
Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico, 99+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10227220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10227220 5 g Frasco de vidrio 5 g
10007352 1 g Frasco de vidrio 1 g
10105553 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276570050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 1975-52-6
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00007371
Clave InChI DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176°C to 180°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 471
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación