Learn More
Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352677 5 g 5 g
11342677 1 g 1 g
11362677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11862.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1975-52-6 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1975-52-6
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007371
Clave InChI DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 176°C to 181°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2451300
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%