Learn More
Cloruro de 2-metil-5-nitrobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447816 5 g 5 g
11457816 25 g 25 g
11467816 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14760.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 121-02-8 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-02-8
Fórmula molecular C7H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 235.64
Número MDL MFCD00051695
Clave InChI WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 8457
Nombre IUPAC Cloruro de 2-metil-5-nitrobencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 135°C to 137°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2697079
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.65
Porcentaje de pureza 97%