Learn More
2-Metil-5-nitrobenzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30471518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471518 25 g 25 g
30471519 1 g 1 g
30482286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32119025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6269-91-6
Fórmula molecular C7H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 216.21
Sinónimo 5-Nitro-o-toluenesulfonamide, 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide, 3-Aminosulfonyl-4-methylnitrobenzene, NSC 33880
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitrobenzenosulfonamida
SMILES Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0205