Learn More
2-Metil-5-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30138444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138444 10 g 10 g
30133592 50 g 50 g
30040393 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32344510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-55-8
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Fast Scarlet G Base (6CI), o-Toluidine, 5-nitro- (8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzenamine, (2-Methyl-5-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitrotoluene, 2-Methyl-5-nitroaniline, 3-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-2-aminotoluene, 5-Nitro-2-methylaniline, 5-Nitro-2-toluidine, 5-Nitro-o-toluidine, 6-Methyl-3-nitroaniline, Amarthol Fast Scarlet G Base, Amarthol Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet G Salt, Azoene Fast Scarlet GC Base, Azoene Fast Scarlet GC Salt, Azofix Scarlet G Salt, Azogene Fast Scarlet G, C.I. 37105, C.I. Azoic Diazo Component 12, Conazoic Diazo AB, Dainichi Fast Scarlet G Base, Daito Scarlet Base G, Devol Scarlet B, Devol Scarlet G Salt, Diabase Scarlet G, Diazo Fast Scarlet G, Dycosbase Scarlet G Base, Fast Red SG Base, Fast Scarlet Base J, Fast Scarlet G, Fast Scarlet G Salt, Fast Scarlet GC Base, Fast Scarlet J Salt, Fast Scarlet M 4NT Base, Fast Scarlet T Base, Hiltonil Fast Scarlet G Base, Hiltonil Fast Scarlet G Salt, Hiltonil Fast Scarlet GC Base, Icho Salt Scarlet G, Kayaku Scarlet G Base, Lake Scarlet G Base, Lithosol Orange R Base, Mitsui Scarlet G Base, NSC 8947, Naphthanil Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Base, Naphtoelan Fast Scarlet G Salt, PNOT, Scarlet Base Ciba II, Scarlet Base G, Scarlet Base Irga II, Scarlet Base NSP, Scarlet G, Scarlet G Base, Sugai Fast Scarlet G Base, Symulon Scarlet G Base
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitroanilina
SMILES Cc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586