Learn More
2-Metil-5-nitroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453318 100 g 100 g
11463318 500 g 500 g
11389579 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17726.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-55-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
It is applied in organic synthesis. 5-Nitro-o-toluidine finds application as an intermediate in the synthesis of Pigment Red 17 (C.I. 12 390) and Pigment Red 22 (C.I. 12 315). It is also employed in conjunction with certain C.I. coupling components. It also serves as a precursor for a wide assortment of azo dyes of various red, yellow, orange, violet, and brown hues. It can also be employed as analytical standard for the surfactant mediated transformations (-254nm) of 2,4-dinitrotoluene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en síntesis orgánica. 5-Nitro-o-toluidina se aplica como intermedio en la síntesis de pigmento rojo 17 (C.I. 12 390) y pigmento rojo 22 (C.I. 12 315). También se utiliza junto con ciertos componentes de acoplamiento de ionización química (C.I., por sus siglas en inglés). También sirve como precursor de un amplio surtido de colorantes azoicos de diversos tonos de rojo, amarillo, naranja, violeta y marrón. También se puede utilizar como estándar analítico para las transformaciones mediadas por surfactantes (-254 nm) de 2,4-dinitrotolueno.
Solubilidad
Insoluble en agua. (<0,1 g/100 mL a 19°C). Solubilidad en metanol, casi transparente
Notas
C.I. 37105. Sensible a la humedad y la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-55-8
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007741
Clave InChI DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
PubChem CID 7444
ChEBI CHEBI:66891
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitroanilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitroaniline
Punto de fusión 105°C to 108°C
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2660
Beilstein 879021
Información de solubilidad Insoluble in water. (<0.1g/100 mL at 19°C). Solubility in methanol,almost transparency
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%