Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5-nitroaniline |
| Nombre de nota | 96% |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 104.0°C to 107.0°C |
| Color | Ochre to Orange-Yellow |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | CH3C6H3(NO2)NH2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Methyl-5-nitroaniline
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.