Learn More
2-metil-5-nitro-N-[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]bencenamina, Mikromol
Código de producto. 30460344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460344 4 x 25 mg -
30052252 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460344 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3566.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-5-nitro-N-[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]bencenamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
CAS 152460-09-8
Nombres de analitos o componentes N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H13 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, (2-Methyl-5-nitrophenyl)[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amine, 2-methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)-N-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-4-5-13(21(22)23)9-15(11)20-16-18-8-6-14(19-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(2-metil-5-nitrofenol)-4-piridin-3-ilpirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 307.31
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307,1069 g/mol