Learn More
2-Metil-5-nitro-1-(2-oxiranilmetil)-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30133453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133453 2.5 g 2.50 g
30133176 1 g 1 g
30009569 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3201452.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16773-52-7
Fórmula molecular C7 H9 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 183.16
Sinónimo 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Nombre IUPAC 2-metil-5-nitro-1-(oxiran-2-ilmetil)imidazol
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3O3/c1-5-8-2-7(10(11)12)9(5)3-6-4-13-6/h2,6H,3-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0644
Porcentaje de pureza >95%