Learn More
2-Metil-5-(metiltio)furano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459477 2 g 2 g
11469477 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21998.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13678-59-6 | C6H8OS | 128.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13678-59-6
Fórmula molecular C6H8OS
Peso molecular (g/mol) 128.189
Número MDL MFCD01208018
Clave InChI RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
PubChem CID 61657
Nombre IUPAC 2-metil-5-metilsulfanilfurano
SMILES CC1=CC=C(O1)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Densidad 1.063
Punto de ebullición 79°C to 81°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Stench
Cantidad 2 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 99%