Learn More
2-metil-5-(metilsulfanil)-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 1925-78-6 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S2/c1-3-5-6-4(7-2)8-3/h1-2H3 |
| SMILES | CSc1nnc(C)s1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-metilsulfanil-1,3,4-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9972 |