Learn More
2-metil-5-isopropilanilina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16667012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16667012 25 g 25 g
16647012 1 g 1 g
16657012 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16667012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 248790250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-53-8
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00044503
Clave InChI YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-methyl-5-(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Especificaciones
Vector alfa METHYLISOPROPYLANILINE
Nombre del producto químico o material 2-metil-5-isopropilanilina
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.95
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.23
Forma física Líquido