Learn More
2-Metil-5-hexen-3-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479676 25 g 25 g
11459676 1 g 1 g
11469676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20220.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32815-70-6 | C7H14O | 114.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32815-70-6
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00048326
Clave InChI JKGMJZOZIJHPOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141746
Nombre IUPAC 2-Metilhex-5-en-3-ol
SMILES CC(C)C(CC=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-hexen-3-ol
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Sinónimo 2-methyl-5-hexen-3-ol, 5-hexen-3-ol, 2-methyl, allyl isopropyl carbinol, acmc-1aev3, 2-methyl-hex-5-en-3-ol, 5-hexen-3-ol,2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%