Learn More
Ácido 2-metil-5-(4-metilfenil)-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10504763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10504763 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10504763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01311DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid
CAS 111787-86-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H12O3
Número MDL MFCD05664429
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-5-4-methylphenyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-methylphenyl furan-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-p-tolyl furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-4-methylphenyl, acmc-20mesz
Clave InChI WWJLHTFFOPYRMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-(4-metilfenil)furan-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 216.24
PubChem CID 2794742
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza 97%