Learn More
2-Metil-4-trimetilsilil-1-buten-3-ino, 97%
Código de producto. 11329688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329688 2 g 2 g
11319688 10 g 10 g
11309688 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044189.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18387-60-5 | C8H14Si | 138,285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18387-60-5
Fórmula molecular C8H14Si
Peso molecular (g/mol) 138.285
Número MDL MFCD00190206
Clave InChI HRGBALJHGYAWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 2-methyl-4-trimethylsilylbut-1-en-3-yne, acmc-1cdn8, trimethylsilylisopropenylacetylene, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-ynyl silane, 3-methyl-3-butene-1-ynyl trimethylsilane, trimethyl 3-methyl-3-buten-1-ynyl silane #, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-yn-1-yl silane, silane,trimethyl 3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl, 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne,
PubChem CID 579646
Nombre IUPAC trimetil(3-metilbut-3-en-1-inil)silano
SMILES CC(=C)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Densidad 0.778 g/mL
Punto de ebullición 32°C (15 mmHg)
Cantidad 2 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
RU– Solo para uso en investigación