Learn More
Ácido 2-Metil-4-(trifluorometil)tiol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30470444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470444 100 mg 100 miligramos
30480785 10 mg 10 miligramos
30478046 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219195100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117724-63-7
Fórmula molecular C6H4NO2F3S
Peso molecular (g/mol) 211.16
Sinónimo 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2-Methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES Cc1nc(c(s1)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4F3NO2S/c1-2-10-4(6(7,8)9)3(13-2)5(11)12/h1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.9915