Learn More
2-Metil-4-(trifluorometoxi)anilina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410128 1 g 1 g
11420128 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23706.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86256-59-9
Fórmula molecular C8H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 191.153
Número MDL MFCD01631541
Clave InChI IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
PubChem CID 2775546
Nombre IUPAC 2-metil-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza ≥97%