Learn More
2-Metil-4-terc-octilfenol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-tert-octylphenol |
| CAS | 2219-84-3 |
| Fórmula molecular | C15 H24 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenol','2-methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (9CI','ACI), 2-Methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (ACI), o-Cresol','4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (6CI','7CI','8CI), 2-Methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol, 2-Methyl-4-tert-octylphenol, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-o-cresol, NSC 66444 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-11-9-12(7-8-13(11)16)15(5,6)10-14(2,3)4/h7-9,16H,10H2,1-6H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)CC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1827 |