Learn More
2-metil-4-(terc-butildimetilsililoxi)-2-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-butene |
| CAS | 114701-65-4 |
| Fórmula molecular | C11H24OSi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-silane, (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methyl-2-butene, tert-Butyldimethyl((3-methyl-2-butenyl)oxy)silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24OSi/c1-10(2)8-9-12-13(6,7)11(3,4)5/h8H,9H2,1-7H3 |
| SMILES | CC(=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-dimetil-(3-metilbut-2-enoxi)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1596 |