Learn More
2-Metil-4-feniltiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15498177 5 g 5 g
15488177 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15498177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1826-16-0
Fórmula molecular C10H9NS
Peso molecular (g/mol) 175.249
Número MDL MFCD00489998
Clave InChI XROORURTAQOYLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-phenylthiazole, 2-methyl-4-phenyl-thiazole, thiazole, 2-methyl-4-phenyl, thiazole,2-methyl-4-phenyl, #
PubChem CID 584377
Nombre IUPAC 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-phenylthiazole
Punto de fusión 51°C to 56°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.25
Porcentaje de pureza 97%