Learn More
Ácido 2-metil-4-fenil-5-pirimidinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782197 10 g 10 g
10202832 250 mg 250 miligramos
10354662 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782197 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC20101EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 127958-10-5
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.224
Número MDL MFCD02682072
Clave InChI XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776510
Nombre IUPAC ácido 2-metil-4-fenilpirimidina-5-carboxílico
SMILES CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%