Learn More
Ácido 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11320617 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10071884 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320617 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42201CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 32002-72-5
Fórmula molecular C11H8NO2S
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD07348569
Clave InChI APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
PubChem CID 7131132
Nombre IUPAC ácido 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%