Learn More
(2-Metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11330617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11330617 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10604595 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330617 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42209CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 857284-12-9
Fórmula molecular C11H11NOS
Peso molecular (g/mol) 205.275
Número MDL MFCD08690247
Clave InChI RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 18525756
Nombre IUPAC (2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanol
SMILES CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 97%