Learn More
Ácido 2-metil-4-pentenoico, TRC
Código de producto. 30480894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480894 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30480894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22077850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilpent-4-enoico
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681