Learn More
Ácido 2-metil-4-pentenoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483674 10 g 10 g
11493674 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483674 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11297.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1575-74-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2-Methyl-4-pentenoic acid is used as raw material for fruit flavor or it is an enhancer of fruity fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metil-4-pentenoico se utiliza como materia prima para conseguir sabores frutales o potenciar el aroma en fragancias afrutadas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1575-74-2
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00015570
Clave InChI HVRZYSHVZOELOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2-methyl, 2-methylpent-4-en-1-oic acid, fema no. 3511, 2-methyl-4-pentenoicacid, methylallylacetic acid, acmc-209dg9, 2-methyl-pent-4-enoic acid, hvrzyshvzoeloh-uhfffaoysa, 2-methyl-4-pentenoic acid, fg
PubChem CID 549519
Nombre IUPAC ácido 2-metilpent-4-enoico
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-pentenoic acid
Densidad 0.95
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.431
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1720987
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%