Learn More
2-metil-4-pentanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317715 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317715 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15122100AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-pentanol
CAS 108-11-2
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-4-pentanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)CC(C)O
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 102.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 102,1045 g/mol